403091
Vinyl benzoate
≥99%, contains <=20 ppm Hydroquinone and/or <=50 ppm MEHQ as stabilizer
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
95-96 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter