402516
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
1-Amidinopyrazole hydrochloride, Praxadine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of guanidylated hollow fiber membranes.
- Guanylation of amines and in peptide synthesis.
- Synthesis of bis-guanidinium-cholesterol derivatives.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2