Documenti fondamentali
400661
Sigma-Aldrich
Sodium zirconate
−200 mesh
About This Item
Formula condensata:
Na2ZrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Dimensione particelle
−200 mesh
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][Zr]([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T J Bastow et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 3(2), 49-57 (1994-04-01)
A combination of X-ray and electron diffraction, electron microscopy and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) has been used to elucidate the structure and the ordering of Na2ZrO3. The diffraction data confirm a monoclinic crystal structure. A sample prepared by a