Documenti
400599
Sigma-Aldrich
Cromato di rubidio
Sinonimo/i:
Dioxido(dioxo)chromium rubidium(1+)
About This Item
Formula condensata:
Rb2CrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Concentrazione
14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration)
Densità
3.518 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Rb+].[Rb+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.2Rb/q;;;2*-1;2*+1
WXLJFWCCZKCVSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges