Documenti fondamentali
398489
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) sulfide
99.9%
About This Item
Formula condensata:
PtS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9%
Stringa SMILE
S=[Pt]=S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)