Documenti fondamentali
398233
Sigma-Aldrich
Magnesium bisulfite solution
30 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Magnesium hydrogen sulfite
About This Item
Formula condensata:
Mg(HSO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stato
liquid
Concentrazione
30 wt. % in H2O
Densità
1.22 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Mg++].OS([O-])=O.OS([O-])=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Hajdáková et al.
Folia microbiologica, 36(6), 578-581 (1991-01-01)
Since diluted magnesium bisulfite waste liquor from a pulp mill after beech wood processing exhibited an inhibitory effect on all the model organisms used in our previous work (Cernáková et al. 1991) and the results of Ames mutagenicity test were