Documenti fondamentali
396702
Sigma-Aldrich
B-Benzyl-9-BBN solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21B
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
P. eboll.
67 °C
Densità
0.906 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C1CC2CCCC(C1)B2Cc3ccccc3
InChI
1S/C15H21B/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-14-8-4-9-15(16)11-5-10-14/h1-3,6-7,14-15H,4-5,8-12H2/t14-,15+
IQRBNRFCRAJXJF-GASCZTMLSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)