Documenti fondamentali
396168
Sigma-Aldrich
Strontium zirconate
powder, 10 μm
About This Item
Formula condensata:
SrZrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Dimensione particelle
10 μm
Stringa SMILE
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Zr/q;2*-1;+2;
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)