Documenti fondamentali
395110
Sigma-Aldrich
Triisobutylphosphine
95%
Sinonimo/i:
Tris(2-methylpropyl)phosphine
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHCH2]3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.32
Beilstein:
1738664
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
126 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)CP(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
DAGQYUCAQQEEJD-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)