Documenti fondamentali
394327
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethylaniline
96%
Scegli un formato
100 G
91,50 €
91,50 €
Prezzo di listino183,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
91,50 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(CH3)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
91,50 €
Prezzo di listino183,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
LKAQFOKMMXWRRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-4,6-dimethylaniline is an aromatic amine. It is an organic building block used in chemical synthesis. Its boiling point, freezing point, density and refractive index have been determined.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 195-195 (2015)