Vai a
39405
4-(Dimethylamino)pyridine
purum, ≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
56,70 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
166,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
579,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.010,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-353-5
Beilstein/REAXYS Number:
110354
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
crystals, pellets
56,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
crystals, pellets
mp
108-110 °C (lit.), 111-114 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Dimethylamino)pyridine is generally employed as a catalyst in the acylation of amines, alcohols, enolates, and phenols. It can also be used in the esterification of carboxylic acids. It is known to exhibit good catalytic activity in non-polar solvents.
Application
4-(Dimethylamino)pyridine can be used:
  • As a capping agent in the preparation of water-soluble gold nanoparticles.
  • As an initiator in the polymerization of epoxy monomers.
  • As an auxiliary reagent in the electroless preparation of gold nanotubes applicable in catalysis.[1]
  • As a catalyst in the preparation of γ- and δ-lactones via iodolactonization of γ,δ-unsaturated carboxylic acids.
A highly efficient catalyst for acylation reactions
Other Notes
Hypernucleophilic acylation catalyst.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y00010998.51055PHR2925
Valaciclovir impurity G European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001099
Valaciclovir impurity G
DMAP 4-(Dimethylamino)pyridine Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51055
DMAP
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (NT)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
form
crystals, pellets
form
-
form
powder
form
solid
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
108-110 °C (lit.), 111-114 °C
mp
108-110 °C (lit.)
mp
110-112 °C
mp
108-110 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)pyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
255.2 °F
flash_point_c
124 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf