Documenti
393568
Sigma-Aldrich
α-Bromo-α-methyl-γ-butyrolactone
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. eboll.
112 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(Br)CCOC1=O
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-5(6)2-3-8-4(5)7/h2-3H2,1H3
MXEVTHILFFSWOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
α-Bromo-α-methyl-γ-butyrolactone is a lactone derivative. It has been reported to be hydrolyzed by paraoxonase/arylesterase (PON1), a purified rabbit serum.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
D I Draganov et al.
The Journal of biological chemistry, 275(43), 33435-33442 (2000-08-10)
The paraoxonase gene family contains at least three members: PON1, PON2, and PON3. The physiological roles of the corresponding gene products are still uncertain. Until recently, only the serum paraoxonase/arylesterase (PON1) had been purified and characterized. Here we report the