Documenti
392480
Sigma-Aldrich
Norepinephrine L-bitartrate hydrate
99%
Sinonimo/i:
α-(Aminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol L-bitartrate
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CH(CH2NH2)OH·C4H6O6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.26 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]27/D +12°, c = 1 in H2O
Stringa SMILE
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m11./s1
LNBCGLZYLJMGKP-PYYOGZMQSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges