Documenti fondamentali
390712
Sigma-Aldrich
Mer-Trichlorotris(dimethylphenylphosphine)rhenium(III)
97%
Sinonimo/i:
NSC 168790
About This Item
Formula condensata:
[C6H5P(CH3)2]3ReCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
707.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
165 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Re](Cl)Cl.CP(C)c1ccccc1.CP(C)c2ccccc2.CP(C)c3ccccc3
InChI
1S/3C8H11P.3ClH.Re/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3*3-7H,1-2H3;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
OHJDEAZOHPPHHA-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Hydridobis(ethylene) and hydrido dinitrogen complexes of rhenium
  • Polyhedral rhenaborane complexes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organometallics, 10, 3105-3105 (1991)