Documenti fondamentali
389595
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carbonitrile
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C#N
InChI
1S/C10H8N4/c11-6-8-7-13-14(10(8)12)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7H,12H2
MAKQREKUUHPPIS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)