Documenti
389455
Sigma-Aldrich
Bromoethane-d5
99 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated bromoethane, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuteroethyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.00
Beilstein:
1698455
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Tensione di vapore
7.96 psi ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
37-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-119 °C (lit.)
Densità
1.527 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
RDHPKYGYEGBMSE-ZBJDZAJPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8