Documenti
387789
Sigma-Aldrich
Fluoride on polymer support
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Amberlite IRA 900 F--form, Fluoride on Amberlyst® A-26
About This Item
Formula condensata:
C6H4CH2N(CH3)3F
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma fisica
macroporous
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
2.0-3.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
20-50 mesh
Applicazioni
For a convenient synthesis of alkyl fluorides from alkyl halides or sulfonates.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cainelli, G. et al.
Synthesis, 472-472 (1976)
Synthesis, 472-472 (1976)