Documenti fondamentali
387606
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxypurine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
173-175 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
C(Oc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10N4O/c1-2-4-9(5-3-1)6-17-12-10-11(14-7-13-10)15-8-16-12/h1-5,7-8H,6H2,(H,13,14,15,16)
ZZZXGPGVDJDFCJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)