Key Documents
387592
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc([nH]n1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H12N2O4/c1-3-14-8(12)6-5-7(11-10-6)9(13)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)