384070
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
95%
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
163-164 °C (lit.)
Densità
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF7O/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(15)4(2)10/h15H
HZQGKHUTYHEFBT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?