175277
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
97%
Scegli un formato
31,65 €
Prezzo di listino63,30 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
31,65 €
Prezzo di listino63,30 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
176-178 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
O=C1CSc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-8-5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
GTFMIJNXNMDHAB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)