381799
2-Bromo-3-nitrotoluene
99%
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
135-136 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-41 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
GCAAVRIWNMTOKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Crystal structure of 2-bromo-3-nitrotoluene has been studied and the dihedral angle between the nitro group and the phenyl ring is reported to be 54.1(4)°.
Applicazioni
2-Bromo-3-nitrotoluene may be used in the preparation of unsymmetrical dimethyl dinitro biphenyl, via Ullmann reaction. It may be used as starting material in the synthesis of 10-methylfluoranthene.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
675. Synthesis of fluoranthenes. Part IV. 10-and 11-Substituted fluoranthenes.
Journal of the Chemical Society, 3213-3216 (1949)
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 10), o2641-o2641 (2011-11-08)
In the title compound, C(7)H(6)BrNO(2), the dihedral angle between the nitro group and the phenyl ring is 14.9 (11)°.
Ullmann Synthesis of Six Dimethyldinitrobiphenyls and their Reduction to the Corresponding Diaminodimethylbiphenyls1.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1997-2000 (1956)