U3254
Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin antibody produced in rat
clone DECMA-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-E-Cadherin, Anti-LCAM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DECMA-1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
bovine, human, canine, mouse
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,600 using cultured MDCK cells
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato