Documenti fondamentali
381365
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) bromide
Sinonimo/i:
Germanium tetrabromide
About This Item
Formula condensata:
GeBr4
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: germanium
P. eboll.
186.5 °C (lit.)
Punto di fusione
26.1 °C (lit.)
Densità
3.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ge](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Ge/c1-5(2,3)4
VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)