Documenti fondamentali
380644
Sigma-Aldrich
L-Threonic acid hemicalcium salt
>97%
Sinonimo/i:
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutyric acid hemicalcium salt, L-Threonic acid calcium salt
Scegli un formato
5 G
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
215,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14CaO10
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.27
Beilstein:
5166008
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
>97%
Attività ottica
[α]20/D +16°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
ZJXGOFZGZFVRHK-BALCVSAKSA-L
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones
  • Oxidative degradation to yield oxalate complexes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ya-Ting Lin et al.
Chemosphere, 136, 27-31 (2015-04-29)
Alkaline ascorbic acid (AA) was recently discovered as a novel in-situ chemical reduction (ISCR) reagent for remediating chlorinated solvents in the subsurface. For this ISCR process, the maintenance of an alkaline pH is essential. This study investigated the possibility of