Documenti fondamentali
380512
Sigma-Aldrich
2,4,8-Trichlorodibenzofuran
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H5Cl3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stringa SMILE
Clc1ccc2oc3c(Cl)cc(Cl)cc3c2c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)