442281
2,3,4,5-Tetrachlorophenol
analytical standard
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1,11H
RULKYXXCCZZKDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?