Documenti fondamentali
380385
Sigma-Aldrich
Trimethyl(propoxy)silane
98%
Sinonimo/i:
Propoxytrimethylsilane, Propyl trimethylsilyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.28
Beilstein:
1732553
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
100-101 °C/735 mmHg (lit.)
Densità
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
PHPGKIATZDCVHL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)