Documenti fondamentali
379980
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphate dibasic
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Scegli un formato
25 G
157,00 €
100 G
508,00 €
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
157,00 €
100 G
508,00 €
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
155 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ammonium phosphate dibasic is widely used as a starting material to fabricate cathodes for Li-ion batteries.[1] It can also be used to remove residual lithium from LiNiO2-based cathode materials.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Enhanced electrochemical properties of a LiNiO2-based cathode material by removing lithium residues with (NH4)2HPO4
Xunhui Xiong, et al.
Journal of Materials Chemistry, 2, 11691-11696 (2014)
Emulsion drying synthesis of olivine LiFePO4/C composite and its electrochemical properties as lithium intercalation material
Seung-Taek Myung, et al
Electrochimica Acta, 49, 4213-4222 (2004)
Janet Sze-Jing Cheung et al.
International journal of hygiene and environmental health, 230, 113623-113623 (2020-09-16)
There are concerns in Yellowknife, Northwest Territories, Canada, about arsenic exposure due to past mining operations, particularly the former Giant Mine. The objective of this study was to characterize the risk of arsenic exposure and associated risk factors among the
Martin P Pothier et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2310-2310 (2018-10-20)
Despite its high toxicity and widespread occurrence in many parts of the world, arsenic (As) concentrations in decentralized water supplies such as domestic wells remain often unquantified. One limitation to effective monitoring is the high cost and lack of portability
Everest Akaraonye et al.
Biotechnology journal, 7(2), 293-303 (2011-12-08)
The main hindrance in the use of polyhydroxyalkanoates (PHAs) as a replacement for existing petroleum-based plastics is their high production cost. The carbon source accounts for 50% of the cost for PHA production. Thus, increasing the yield and productivity of