377260
1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
186-192 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.F[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5FN.BF4/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
PIGQKECRKGMXRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?