Documenti fondamentali
376655
Sigma-Aldrich
Diisooctyl phthalate
ester content ≥99 % (mixture of C8 isomers), technical grade
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-(CO2C8H17)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 200 °C)
Composizione
ester content, ≥99% (mixture of C8 isomers)
Impurezze
≤2% dioctyl phthalate
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food