Documenti fondamentali
375632
Sigma-Aldrich
(1R)-10-Camphorsulfonamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
133-135 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H17NO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,11,13,14)/t7-,10-/m0/s1
SBLUNABTQYDFJM-XVKPBYJWSA-N
Altre note
Sign of optical rotation varies with solvent
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)