374989
Triisobutylamine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
192-193 °C/770 mmHg (lit.)
Densità
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CN(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
IIFFFBSAXDNJHX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?