135186
Diisobutylamine
99%
Sinonimo/i:
2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4081 (lit.)
P. eboll.
137-139 °C (lit.)
Punto di fusione
−77 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CNCC(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
NJBCRXCAPCODGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter