374288
4-Chlorobenzoyl chloride
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
P. ebollizione
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11-14 °C (lit.)
Densità
1.365 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Acylation of benzene using different solid acid catalysts such as dodecatungstophosphoric acid (DTPA), DTPA/K-10 clay, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 clay and sulfated zirconia.[2]
- Preparation of 1-(4-chlorobenzoyl)-2, 7-dimethoxynaphthalene.[3]
- Preparation of 4-chlorobenzoyl CoA, via reaction with CoA in KHCO3 buffer.[4]
- Preparation of 1-aryloxyacetyl-4-(4-chlorobenzoyl)-semicarbazides.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?