372099
2,4-Di-tert-amylphenol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
169-170 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25 °C (lit.)
Densità
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)CC
InChI
1S/C16H26O/c1-7-15(3,4)12-9-10-14(17)13(11-12)16(5,6)8-2/h9-11,17H,7-8H2,1-6H3
WMVJWKURWRGJCI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup