Documenti fondamentali
372005
Sigma-Aldrich
3-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Scegli un formato
100 ML
273,00 €
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
273,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3Si]2NC6H4MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.24
Beilstein:
7706704
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
P. ebollizione
67 °C
Densità
0.954 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N(c1cccc([Mg]Cl)c1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.ClH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h7-8,10-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
WTHNLZGMHQKYRT-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)