Documenti fondamentali
370940
Sigma-Aldrich
Z-Aib-OH
technical grade
Sinonimo/i:
Z-2-Methylalanine
Scegli un formato
5 G
57,30 €
57,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
57,30 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O2CNHC(CH3)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.25
Beilstein:
2218009
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
57,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,10(14)15)13-11(16)17-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)