Documenti fondamentali
370487
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphite
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H44FO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Punto di fusione
201-203 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1c2cc(cc(c2OP(F)Oc3c1cc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Applicazioni
Antioxidant
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)