Documenti fondamentali
370053
Sigma-Aldrich
4-Isothiocyanatophenyl 4-pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
liquid crystal (nematic)
Punto di fusione
73-113.5 °C (lit.)
Temp. transizione
nematic phase to isotropic phase 113.5 °C
crystalline phase to nematic phase 74.5 °C
Stringa SMILE
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(=O)Oc3ccc(cc3)N=C=S
InChI
1S/C21H27NO2S/c1-2-3-4-9-20-10-13-21(14-11-20,15-12-20)19(23)24-18-7-5-17(6-8-18)22-16-25/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3/t20-,21-
BXZVNXOHCXCVAG-MEMLXQNLSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.