Documenti fondamentali
368873
Sigma-Aldrich
9-Bromo-9-phenylfluorene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
99-101 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Stringa SMILE
BrC2(c1ccccc1)c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Solvolysis of 9-bromo-9- phenylfluorene has been reported to proceed via limiting SN1 mechanism.[1]
Applicazioni
9-Bromo-9-phenylfluorene may be used in the preparation of:
  • N-(9-(9-phenylfluorenyl))-L-alaninal[2]
  • N-(9-phenylfluoren-9-yl)-L-serine[3]
  • 1-hydroxypyrazoles priotected at the oxygen atom[4]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Configurational stability of N-protected. alpha.-amino aldehydes.
Lubell WD and Rapoport H.
Journal of the American Chemical Society, 109(1), 236-239 (1987)
Synthesis of 5-substituted 1-hydroxypyrazoles through directed lithiation of 1-(benzyloxy) pyrazole.
Vedso P and Begtrup M.
The Journal of Organic Chemistry, 60(16), 4995-4998 (1995)
Solvent and Substituent Effects in the Solvolysis of 9-Aryl-9-bromofluorenes.
Liu K-T and Lin Y-S.
J. Chin. Chem. Soc., 47(1), 71-76 (2000)
Surrogates for Chiral Aminomalondialdehyde. Synthesis of N-(9-Phenylfluoren-9-yl) serinal and N-(9-Phenylfluoren-9-yl) vinylglycinal.
Lubell WD and Rapoport H.
The Journal of Organic Chemistry, 54(16), 3824-3831 (1989)