Documenti fondamentali
368091
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
286-289 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H,(H,13,14)
NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid is a heterocyclic building block.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)