367583
4-Bromo-2-fluorobiphenyl
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)ccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8BrF/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup