Key Documents
367249
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H10OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.25
Beilstein:
2047602
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −58°, c = 10 in methanol
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
P. eboll.
276-281 °C (lit.)
Punto di fusione
63-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]1CCCC[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C12H16O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-13H,4-5,8-9H2/t11-,12+/m0/s1
AAIBYZBZXNWTPP-NWDGAFQWSA-N
Applicazioni
Used to prepare chiral isoprenyl and vinyl ethers and chiral pyruvates.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The resolution of racemic hydroperoxides: the preparation of optically pure hydroperoxide natural products.
P Dussault et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(18), 6276-6277 (1988-08-01)
Synthesis, 836-836 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2258-2258 (1989)