Documenti fondamentali
367001
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′-Trimethoxytrityl chloride
technical grade
Scegli un formato
5 G
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
116,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3OC6H4)3CCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Stato
powder
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C22H21ClO3/c1-24-19-10-4-16(5-11-19)22(23,17-6-12-20(25-2)13-7-17)18-8-14-21(26-3)15-9-18/h4-15H,1-3H3
OBFCMKPFILBCSQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4,4′,4″-Trimethoxytrityl chloride can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of two phosphoramidite building blocks.[1]
  • To prepare protein tagging molecule (3-[tris(4-methoxyphenyl)methylsulfanyl]propanoic acid by reacting with thioacetic acid.[2]
  • To prepare C-2 amino trimethoxytrityl substituted nucleoside, which is a key intermediate for the synthesis of nucleoside based capping agent.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An effective method for the synthesis of the cap structure of eukaryotic messenger ribonucleic acids
Kamimura T, et al.
Tetrahedron Letters, 25(25), 2683-2686 (1984)
Novel reagents for terminal phosphorylation and thiophosphorylation of synthetic oligonucleotides
Guzaev AP and Manoharan M
Tetrahedron Letters, 42(29), 4769-4773 (2001)
Mass-tag enhanced immuno-laser desorption/ionization mass spectrometry for sensitive detection of intact protein antigens
Lorey M, et al.
Analytical Chemistry, 87(10), 5255-5262 (2015)