Key Documents
366382
Sigma-Aldrich
4-Isopropoxybenzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
164-167 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
ZVERWTXKKWSSHH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organic Reactions with Boron Fluoride. XI. The Condensation of Propylene with m-and p-Hydroxybenzoic acids.
Croxall WJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 57(9), 1549-1551 (1935)
Synthesis of novel metal complexes of 5-(4-isopropoxyphenyl)-N-phenyl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine.
Al-Amiery AAH, et al.
Engineering and Technology, 27(5) (2009)