Merck
N-Benzylcinchoninium chloride 98%
N-Benzylcinchoninium chloride
N-Benzylcinchoninium chloride 98%
Sinonimo/i:
9-Hydroxy-1-(phenylmethyl)cinchonanium chloride, BCNC
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H29ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.97
Numero CE:
Products
Marchio
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Classe di Markush