Documenti fondamentali
366145
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl2F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.549 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine is reported as an intermediate of herbicide. Synthesis of 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine has been reported.[1] Palladium-catalyzed monoalkoxycarbonylation of 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine has been reported.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic process development and scale up of palladium-catalyzed alkoxycarbonylation of chloropyridines.
Crettaz R, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 572-574 (2001)
Research development of 2, 3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine [J].
ZHAO W-K, et al.
Chemical Reagents, 6, 005-005 (2004)
Yong Xie et al.
Pest management science, 74(1), 189-199 (2017-08-02)
Agrochemicals have been crucial to the production of food, and the need for the development of novel agrochemicals continues unceasing owing to the loss of existing produces via the growth of resistance and the desire for products with more propitious