Key Documents
365777
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(NO2)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
Densità
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
PESPBNYBZVIGRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride is an organic building block.
Applicazioni
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride may be used to prepare polysubstituted bisheterocycles with potential chemotherapeutic properties.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27, 351-351 (1990)