Documenti
365106
Sigma-Aldrich
Bismuth strontium calcium copper oxide
powder, 5 μm
Sinonimo/i:
BSCCO 2212
About This Item
Formula condensata:
Bi2Sr2CaCu2O8+X(x=0.15-0.20)
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
5 μm
Densità
6.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ca].O=[Cu].O=[Cu].O=[Sr].O=[Sr].O=[Bi]O[Bi]=O.O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/4Bi.Ca.2Cu.11O.2Sr
SCYGCYNQMSDOOE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3